Merck
392200
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-dicarbocyanine iodide
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H27IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
506.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto 392200, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
solid
composición
Dye content, 90%
mp
158 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
814 nm
cadena SMILES
[I-].CCN1C=C\C(=C/C=C/C=C/c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-20-18-22(24-14-8-10-16-26(24)28)12-6-5-7-13-23-19-21-29(4-2)27-17-11-9-15-25(23)27;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XDGZLJIBGBJNTI-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.