Merck
391298
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
98%
Sinónimos:
N-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl)acetamide, NSC 270075
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
198.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
bp
161-163 °C/7 mmHg (lit.)
mp
102-104 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)NC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13-11(4,5)7-9/h9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
Clave InChI
HVXYQAREJSKQNE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine is a piperidine derivative. Density of 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine (N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)acetamide) has been reported.
Aplicación
Reactant for synthesis of:
Selenium and sulfur derivatives with antifungal activity
Oxidants
Alpha and beta-glycosides
Reactant for reaction of nitroxyl radicals with metal carbonyls
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 316-316 (2014)
Jie Hao et al.
International journal of biological macromolecules, 151, 740-746 (2020-02-24)
Oxidized starch (oxStarch) is a major derivative of starch. In present study, 4-acetamide-TEMPO system was firstly applied to prepare specifically oxidized starch, homogeneous 1,4-linked α-D-glucuronan. The impact of oxidant amount, 4-acetamide-TEMPO amount and reaction temperature on the properties of products