388483
Methyl 4-methyl-4-nitropentanoate
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
nitro
cadena SMILES
COC(=O)CCC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,8(10)11)5-4-6(9)12-3/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
MROVMGGCWUQHMR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?