Merck
388092
Sigma-Aldrich
Luperox® 101, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
technical grade, 90%
Sinónimos:
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3COOC(CH3)2CH2-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
290.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
composición
active oxygen content, >10 wt. %
t1/2
10 hr(108 °C)
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
55-57 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Clave InChI
DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Initiates degradation of polypropylene, monomer scavenger in styrene polymerization. Free radical polymerization initiator.
Características y beneficios
Used to control melt index in polypropylene processing.
Información legal
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)