Merck
384356
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10F3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
285.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cnc2cc(ccc2c1O)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H10F3NO3/c1-2-20-12(19)9-6-17-10-5-7(13(14,15)16)3-4-8(10)11(9)18/h3-6H,2H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
YHUWNMJUAZJACG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 4-hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylate, a heterocyclic building block, is a quinoline derivative.These derivatives have antiseptic, antipyretic and antiperiodic action and possess various pharmacological applications.
Aplicación
Ethyl 4-hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylate may be used in the preparation of novel rare earth (Eu 3+, Tb3+, Gd3+, Sm3+ and Dy3+) complexes.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photophysical properties of novel rare earth complexes with ethyl 4 hydroxy 7 trifluoromethyl 3 quinolinecarboxylate.
Honjie, et al.
Chinese Journal of Inorganic Chemistry / Wu Ji Hua Xue Xue Bao, 4 (1998)