384348
8-Bromoquinoline
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.672 (lit.)
bp
112-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
Clave InChI
PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Synthesis of 8-(dimesitylboryl)quinolone (ambiphilic molecule).[2]
- Direct synthesis of 5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-3-one, via palladium catalyzed coupling reaction with acrolein.[3]
- Preparation of 8-(1-hydroxyethyl)quinolone.[4]
- Preparation of 8-quinolylcyclopentadienyl metal complexes, via reaction with zincated cyclopentadienyl derivatives of Fe, Mn and Re in the presence of bis(triphenylphosphine)palladium(0).[5]
- Synthesis of n,n′-biquinolines by a coupling reaction using tris(triphenylphosphine)nickel(0) and a zerovalent pyridine-nickel complex.[6]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?