Merck
383392
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dichloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
Sinónimos:
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2′-Hydroxy-3′,5′-dichloroacetophenone, 2-Acetyl-4,6-dichlorophenol, 3,5-Dichloro-2-hydroxyacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(OH)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
bp
132-134 °C/18 mmHg (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
Clave InChI
CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)