383287
Zirconium(IV) silicate
−325 mesh
Sinónimos:
Zirconium(IV) silicon oxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: zirconium
tamaño de partícula
−325 mesh
cadena SMILES
[Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.Zr/c1-5(2,3)4;/q-4;+4
Clave InChI
GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?