Merck
381845
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(NO2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
246.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
180-181 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
nitro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid may be used in the preparation of 2-bromo-5-nitrobenzophenone.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
292. The rearrangement of o-hydroxysulphones. Part V.
Galbraith F and Smiles S.
Journal of the Chemical Society, 1234-1238 (1935)