381799
2-Bromo-3-nitrotoluene
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
135-136 °C/8 mmHg (lit.)
mp
38-41 °C (lit.)
densidad
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
GCAAVRIWNMTOKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?