381411
Triirondodecacarbonyl
contains 1-10% methyl alcohol
Sinónimos:
Dodecacarbonyltriiron, tri-Irondodecacarbonyl
Seleccione un Tamaño
207,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
207,00 €
Productos recomendados
contiene
1-10% methyl alcohol
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
165 °C (dec.) (lit.)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]23[Fe][Fe]12C3=O
InChI
1S/12CO.3Fe/c12*1-2;;;
Clave InChI
HLYRMDDXFDINCB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?