380415
Trimethyl(phenoxy)silane
97%
Sinónimos:
Phenoxy(trimethyl)silane, Phenyl trimethylsilyl ether
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)Oc1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
OJAJJFGMKAZGRZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup