Merck
380385
Sigma-Aldrich
Trimethyl(propoxy)silane
98%
Sinónimos:
Propoxytrimethylsilane, Propyl trimethylsilyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.28
Beilstein:
1732553
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
100-101 °C/735 mmHg (lit.)
densidad
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
PHPGKIATZDCVHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)