Merck
380369
Sigma-Aldrich
o-Tolidine dihydrochloride
97%
Sinónimos:
3,3′-Dimethylbenzidine dihydrochloride, 4,4′-Bianisidine dihydrochloride, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethylbiphenyl dihydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
285.21
Beilstein:
3713238
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
cadena SMILES
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
Advertencia
May be carcinogenic.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dyes metabolized to 3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-dimethylbenzidine dye class.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 105-106 (2004-08-25)
Zhijun Cao et al.
Biosensors & bioelectronics, 23(3), 348-354 (2007-06-06)
The electrooxidation of o-tolidine (oTD) was investigated via the electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) technique. The formation and breakage of the poorly soluble charge-transfer complex (CTC) occurred during the redox switching of oTD, and the CTC precipitation on and its
3,3'-Dimethylbenzidine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 104-105 (2004-08-25)
L E Gray et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 20(2), 177-183 (1993-02-01)
In mice and rats, prenatal exposure to the dye Congo red permanently reduces the number of germ cells in male and female offspring. In the current investigation, nine other dyes structurally related to Congo red were examined for developmental testicular
3,3'-Dimethylbenzidine and dyes metabolized to 3,3'-dimethylbenzidine: 3,3'-dimethylbenzidine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 168-170 (2011-08-20)