Merck
379581
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboximide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
197.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
273-276 °C (lit.)
solubilidad
DMSO: 2.5%, clear, yellow-orange
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C1NC(=O)c2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C12H7NO2/c14-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)13-11/h1-6H,(H,13,14,15)
Clave InChI
ODBPKBWAGSAZBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)