Merck
379484
Sigma-Aldrich
Sodium benzyloxide solution
1.0 M in benzyl alcohol
Sinónimos:
Sodium benzenemethanolate, Sodium benzylate, Sodium phenylmethoxide
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2ONa
Número de CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario:
liquid
Para consultas sobre este producto 379484, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in benzyl alcohol
bp
203-205 °C
densidad
1.077 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].[O-]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7O.Na/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
Clave InChI
LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)