378151
Diglycolyl chloride
95%
Sinónimos:
2,2′-Oxydiacetyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
84-87 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.439 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)COCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-3(7)1-9-2-4(6)8/h1-2H2
Clave InChI
GTZXSBQCNBNWPK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- chiral diphenyl substituted polyether-diester compounds
- morpholine dione analog (IMDNQ)
- salicylic acid (SA)- based diacids
- diazadibenzo-18-crown-6 diamide
- diazadi(tert-butylbenzo)-18-crown-6 diamide
- surfen derivative
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter