Merck
377538
Sigma-Aldrich
Heptyltriphenylphosphonium bromide
97%
Seleccione un Tamaño
50 G
106,00 €
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
106,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6P(C6H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
441.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
173-176 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C25H30P.BrH/c1-2-3-4-5-15-22-26(23-16-9-6-10-17-23,24-18-11-7-12-19-24)25-20-13-8-14-21-25;/h6-14,16-21H,2-5,15,22H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
WCZSOHSGMBVYFW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Stereospecific rearrangement of epoxides to quaternary carbaldehydes
  • Synthesis of the male pheromone of two species of termite Zootermopsis
  • Regio- and stereoselective TEMPO oxidation
  • Diastereoselective synthesis of climacostol for antitumor activity
  • Enantioselective synthesis of chiral vinylphosphonate and phosphonate analogs of immunosuppressive agent FTY720
  • Preparation of embelin derivatives with XIAP inhibitory and anticancer activity
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tejia Zhang et al.
Journal of lipid research, 56(8), 1501-1510 (2015-06-11)
Apoptosis is an intricately regulated cellular process that proceeds through different cell type- and signal-dependent pathways. In the mitochondrial apoptotic program, mitochondrial outer membrane permeabilization by BCL-2 proteins leads to the release of apoptogenic factors, caspase activation, and cell death.