Merck
377325
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]glycine methyl ester
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3S)2C=NCH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
densidad
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)CN=C(SC)SC
InChI
1S/C6H11NO2S2/c1-9-5(8)4-7-6(10-2)11-3/h4H2,1-3H3
Clave InChI
XZAPFOKZCXRSDH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup