377260
1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
186-192 °C (lit.)
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.F[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5FN.BF4/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
Clave InChI
PIGQKECRKGMXRG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?