376442
1,5-Hexadiene-3,4-diol, mixture of (±) and meso
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
125 °C/45 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C=C)C(O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-8H,1-2H2
Clave InChI
KUQWZSZYIQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?