376388
(R)-(+)-Pulegone
≥90%
Sinónimos:
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
138 mmHg ( 25 °C)
Análisis
≥90%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +23.5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Descripción general
Aplicación
- (2S,4R,6R,8S)-2,4,8-trimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane, a spiroketal
- (R)-(+)-citronellic acid, an intermediate to prepare leucine-d3
- (+)-fawcettidine, a lycopodium alkaloid
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup