Merck
375799
Sigma-Aldrich
L-Serinamide hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
140.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
185-188 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
Clave InChI
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable