375462
3H-1,2-Benzodithiol-3-one
97%
Seleccione un Tamaño
65,00 €
Precio de catálogo130,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
65,00 €
Precio de catálogo130,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
74-77 °C (lit.)
solubilidad
toluene: soluble 2.5%, clear, yellow
grupo funcional
disulfide
cadena SMILES
O=C1SSc2ccccc12
InChI
1S/C7H4OS2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H
Clave InChI
GZTYTTPPCAXUHB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?