374288
4-Chlorobenzoyl chloride
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.578 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
densidad
1.365 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
Clave InChI
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Acylation of benzene using different solid acid catalysts such as dodecatungstophosphoric acid (DTPA), DTPA/K-10 clay, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 clay and sulfated zirconia.
- Preparation of 1-(4-chlorobenzoyl)-2, 7-dimethoxynaphthalene.
- Preparation of 4-chlorobenzoyl CoA, via reaction with CoA in KHCO3 buffer.
- Preparation of 1-aryloxyacetyl-4-(4-chlorobenzoyl)-semicarbazides.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?