374172
Ethyl ethoxyacetate
98%
Sinónimos:
Diethyl glycolate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-5-6(7)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
CKSRFHWWBKRUKA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup