Merck
372986
Sigma-Aldrich
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde]
average Mn ~340
Sinónimos:
PAPI 2027, PMDI, Polymethylene polyphenyl isocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H3(NCO)CH2]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
densidad de vapor
8.6 (vs air)
Formulario
liquid
actividad específica
~2.7 isocyanate groups/molecule
mol peso
average Mn ~340
índice de refracción
n20/D 1.628
viscosidad
180 cP(25 °C)(lit.)
bp
200 °C/5 mmHg
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
Descripción general
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde] (PPIF) is a chain extender and a cross-linker that is used in the formation of a polyurethane system by forming amide linkages (−NCO).[1][2]
Aplicación
PPIF can be used as a cross-linker to DNA and CTMA based films for the fabrication of biomaterials for organic electronic devices. It can be used in the formation of polyurethane based materials for non-linear optical applications.[3][4][5][6]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Poling and optical studies of DNA NLO waveguides.
Heckman EM, et al.
Proceedings of SPIE, 98(10), 54-54 (2011)
DNA biopolymer conductive cladding for polymer electro-optic waveguide modulators.
Heckman EM, et al.
Applied Physics Letters, 98(10), 54-54 (2011)
New materials with detachable azobenzene: effective, colourless and extremely stable surface relief gratings.
Goldenberg LM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(43), 8068-8071 (2009)
Electric poling and relaxation of thermoset polyurethane second-order nonlinear optical materials: Role of cross-linking and monomer rigidity.
Zhang C, et al.
Macromolecules, 34(2), 235-243 (2001)
Biomaterials-based organic electronic devices.
Bettinger CJ and Bao Z
Polymer International, 59(5), 563-567 (2010)