Merck
372293
Sigma-Aldrich
Benzo-18-crown-6
98%
Sinónimos:
18-Benzo-6-crown ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecin, 2,3-Benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2-ene, Benzo18C6, Monobenzo-18-crown-6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24O6
Número de CAS:
Peso molecular:
312.36
Beilstein:
1626123
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
42-45 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COCCOCCOc2ccccc2OCCOCCO1
InChI
1S/C16H24O6/c1-2-4-16-15(3-1)21-13-11-19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-12-14-22-16/h1-4H,5-14H2
Clave InChI
DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Elsayed M Zahran et al.
The Analyst, 142(17), 3241-3249 (2017-08-11)
Electrospray ionization mass spectrometry ESI-MS is a powerful technique for the characterization of macromolecules and their noncovalent binding with guest ions. We herein evaluate the feasibility of using ESI-MS as a screening tool for predicting potentiometric selectivities of ionophores. Ion-selective
Shinzo Kagabu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(11), 2947-2948 (2009-05-05)
Imidacloprid (IMI) derivatives conjugated with benzo-15-crown-5 and benzo-18-crown-6 structures, applied for the first time to explore novel insecticidal molecule, elicited strong excitatory toxic signs to the house flies and stunningly exhibited three to five times higher insecticidal activity than that