371599
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 25 mg/mL, clear (colorless to pink to purple)
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)-n2nnnc2S
InChI
1S/C7H6N4OS/c12-6-3-1-5(2-4-6)11-7(13)8-9-10-11/h1-4,12H,(H,8,10,13)
Clave InChI
MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)