Merck
370657
Sigma-Aldrich
3′-(Trifluoromethoxy)acetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3OC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.15
Beilstein:
1873998
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
densidad
1.285 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)7-3-2-4-8(5-7)14-9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
UYHTUQHYGKAYJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3′-(Trifluoromethoxy)acetophenone is a meta-substituted acetophenone. Ruthenium-catalyzed reaction of carbon-hydrogen bonds in 3′-(trifluoromethoxy)acetophenone (m-(trifluoromethoxy)acetophenone) with olefins has been examined.[1]
Aplicación
3′-(Trifluoromethoxy)acetophenone (m-(trifluoromethoxy)acetophenone) may be used in the preparation of 4-(3′-trifluoromethoxyphenyl)-thiazol-2-yl ammonium iodide.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruthenium-Catalyzed Addition of Carbon-Hydrogen Bonds in Aromatic Ketones to Olefins. The Effect of Various Substituents at the Aromatic Ring.
Sonoda M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 70(12), 3117-3128 (1997)
Michael J Gorczynski et al.
Chemistry & biology, 14(10), 1186-1197 (2007-10-27)
The two subunits of core binding factor (Runx1 and CBFbeta) play critical roles in hematopoiesis and are frequent targets of chromosomal translocations found in leukemia. The binding of the CBFbeta-smooth muscle myosin heavy chain (SMMHC) fusion protein to Runx1 is