370193
Trichlorooxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
Sinónimos:
Bis(triphenylphosphine)rhenium oxytrichloride, Bis(triphenylphosphine)trichlororhenium oxide
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
Clave InChI
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable