Merck
369667
Supelco
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
98%
Sinónimos:
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
252.62
Beilstein:
3591563
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Análisis
98%
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
densidad
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
doi:10.1038/nprot.2007.354
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thomas R Hoye et al.
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies