369640
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
89-91 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(Br)C(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C7H12Br2O/c1-6(2,8)5(10)7(3,4)9/h1-4H3
Clave InChI
SWSOAIMZWLDPST-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter