347191
Diethyl meso-2,5-dibromoadipate
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
mp
65-67 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16Br2O4/c1-3-15-9(13)7(11)5-6-8(12)10(14)16-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
Clave InChI
UBCNJHBDCUBIPB-OCAPTIKFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- as bifunctional atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator
- as initiator during the solution polymerization of octadecyl ester ether dimer by ATRP
- in the synthesis of diethyl 2,5-diazidoadipate
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges