Merck
368962
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-dimethyldisilane
96%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl4SiSi(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
0.88 psi ( 20 °C)
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
densidad
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](Cl)(Cl)[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl4Si2/c1-7(3,4)8(2,5)6/h1-2H3
Clave InChI
JTBAMRDUGCDKMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter