368830
1,3-Dichloroisoquinoline
97%
Seleccione un Tamaño
186,90 €
Precio de catálogo267,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
186,90 €
Precio de catálogo267,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
121-122 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cc2ccccc2c(Cl)n1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-5H
Clave InChI
BRGZEQXWZWBPJH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?