368598
4,4′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
97%
Sinónimos:
1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethene, 2,2′-(1,2-Ethenediyl)bis(4,1-phenylene)bisbenzoxazole, 2,2′-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2′-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 2-[4-[2-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-1,3-benzoxazole, 4,4′-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, p,p′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Seleccione un Tamaño
89,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
89,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
372 nm
cadena SMILES
c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(\C=C\c4ccc(cc4)-c5nc6ccccc6o5)cc3
InChI
1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H/b10-9+
Clave InChI
ORACIQIJMCYPHQ-MDZDMXLPSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)