Merck
368121
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H3F
Número de CAS:
Peso molecular:
253.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.577 (lit.)
bp
204-206 °C/768 mmHg (lit.)
densidad
2.018 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clave InChI
ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene is an aryl fluorinated building block.
Aplicación
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene may be used in the preparation of ligand 5-fluoro-1,3-di(2-pyridyl)benzene, by a Stille reaction with 2-(tri-nbutylstannyl)pyridine.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cyclometallated platinum (ii) complexes of 1, 3-di (2-pyridyl) benzenes for solution-processable WOLEDs exploiting monomer and excimer phosphorescence.
Mroz W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(24), 8653-8661 (2011)