367796
8-Quinolinecarboxylic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
183-185 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H,(H,12,13)
Clave InChI
QRDZFPUVLYEQTA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- novel oxorhenium(V) complexes incorporating quinoline and isoquinoline carboxylic acid derivatives[2]
- chiral 1,2,3,4-tetrahydroquinolinyl-oxazoline compounds, used as ligands for Ru-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones[3]
- chiral quinolinyl-oxazoline compounds, used as ligands for Cu(II) catalyzed asymmetric cyclopropanation[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?