Merck
367524
Sigma-Aldrich
Tetrahexadecylammonium bromide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)15]4N(Br)
Número de CAS:
Peso molecular:
995.64
Beilstein:
5845950
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
97-100 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C64H132N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65(62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-64H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RBIRNUUGKIFHKK-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)