Merck
366617
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) chloride
Sinónimos:
Vanadium tetrachloride
About This Item
Fórmula lineal:
VCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
192.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
bp
154 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
solubilidad
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
densidad
1.816 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Cl[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.V/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Shuhan Wang et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(27), 5883-5891 (2020-06-17)
It remains a great challenge to integrate effective photothermal therapeutic materials with upconversion nanoparticles (UCNPs) into one structure with small size. Herein, a new and simple method was developed to combine the luminescent UCNPs with vanadium disulfide (VS2) heterogeneously growing