Merck
366439
Sigma-Aldrich
1,1′-Oxalyldiimidazole
technical grade
Sinónimos:
Oxalic acid diimidazolide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.16
Beilstein:
611833
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Carbonylations
mp
114-116 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O=C(C(=O)n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C8H6N4O2/c13-7(11-3-1-9-5-11)8(14)12-4-2-10-6-12/h1-6H
Clave InChI
ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains imidazole
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.