Merck
36615
Sigma-Aldrich
Dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester
≥95.0%
Sinónimos:
Heptamethyl dicyano cobyrinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H73CoN6O14
Número de CAS:
Peso molecular:
1089.12
Beilstein:
1207601
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥95.0%
mp
124-125 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12[C@H](CC(=O)OC)[C@@](C)(CCC(=O)OC)C(N1[Co](C#N)C#N)=C(C)C3=NC(=CC4=NC(=C(C)C5=N[C@]2(C)[C@@](C)(CC(=O)OC)[C@@H]5CCC(=O)OC)[C@@](C)(CC(=O)OC)[C@@H]4CCC(=O)OC)C(C)(C)[C@@H]3CCC(=O)OC
InChI
1S/C52H73N4O14.2CN.Co/c1-28-43-31(17-20-37(58)65-10)48(3,4)35(54-43)25-34-30(16-19-36(57)64-9)50(6,26-41(62)69-14)46(53-34)29(2)44-32(18-21-38(59)66-11)51(7,27-42(63)70-15)52(8,56-44)47-33(24-40(61)68-13)49(5,45(28)55-47)23-22-39(60)67-12;2*1-2;/h25,30-33,47H,16-24,26-27H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t30-,31-,32-,33+,47-,49-,50+,51+,52+;;;/m1.../s1
Clave InChI
CPBDBBXBECBXRW-NTQATXMTSA-N
Descripción general
Preparation of chloro derivatives of dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester (′cobester′) is reported.
Aplicación
Dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester may be used in the preparation of (5R,6R)-Coa,Coβ-dicyano-5,6-dihydro-5-hydroxy-heptamethylcob(III)yrinate-c,6-lactone, a derivative of cobyrinic acid heptamethyl ester.
Otras notas
Stable derivative of cobyrinic acid; used e.g. as catalyst for carbon-skeleton rearrangements ; Partial ester hydrolysis and prepn. of derivatives
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Y. Murakami et al.
Chemistry Letters (Jpn), 469-469 (1988)
B. Steiger et al.
Chimia, 45, 32-32 (1991)
Y. Murakami et al.
Chemistry Letters (Jpn), 477-477 (1985)
B. Gruning et al.
Helvetica Chimica Acta, 68, 1771-1771 (1985)
H H Inhoffen et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 273(924), 327-333 (1976-02-05)
Preparations of C10 acetate, trifluoroacetate, and chloro derivatives of dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester ('cobester') are described. The nature and properties of intermediates in the synthesis of the 10-chloro derivative are discussed, and the electronic absorption spectra of the products are