Merck
365807
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CF3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
196.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
87-88 °C/38 mmHg (lit.)
densidad
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
Clave InChI
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic building block.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)