Merck
365718
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium bromide
97%
Sinónimos:
Trioctylmethylammonium bromide
Seleccione un Tamaño
10 G
85,60 €
50 G
236,00 €
85,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
85,60 €
50 G
236,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
448.61
Beilstein:
6881659
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
85,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
37-40 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.BrH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
QLPMKRZYJPNIRP-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)