Merck
365653
Sigma-Aldrich
Dipterocarpol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50O2
Número de CAS:
Peso molecular:
442.72
Beilstein:
2339738
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +67°, c = 1 in chloroform
mp
133-135 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C30H50O2/c1-20(2)10-9-16-30(8,32)22-13-18-28(6)21(22)11-12-24-27(5)17-15-25(31)26(3,4)23(27)14-19-29(24,28)7/h10,21-24,32H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
NJICGAVMYWKCMW-GWJXCKMPSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)