Merck
364835
Sigma-Aldrich
Disperse Yellow 7
Dye content 95 %
Sinónimos:
4-[4-(Phenylazo)phenylazo]-o-cresol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
316.36
Número de índice de color:
26090
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 95%
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
385 nm
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C19H16N4O/c1-14-13-18(11-12-19(14)24)23-22-17-9-7-16(8-10-17)21-20-15-5-3-2-4-6-15/h2-13,24H,1H3/b21-20+,23-22+
Clave InChI
VGKYEIFFSOPYEW-RLJRJAJVSA-N
Aplicación
NLO material
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Experimental study of the blastomogenic properties of the disperse dye fast yellow 4K].
N M Kuz'menko et al.
Gigiena i sanitariia, (7)(7), 6-8 (1983-07-01)
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.