364509
D-Tryptophan methyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
213-216 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m1./s1
Clave InChI
XNFNGGQRDXFYMM-HNCPQSOCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.