Merck
363766
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetanilide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
169.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
88-90 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)