Documentos clave
362840
Sigma-Aldrich
Refill packing, for Labclear gas filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Descripción general
Contains enough Drierite/13X molecular sieves mixture for two 200 g or one 400 g refill of Labclear refillable gas filters.
Información legal
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)